Buckets, Round, PP
Bucket with carrying handle and handle roller, not UN-approved, Weiß, 18,0 L, 298 mm, 298 mm
Artikelnr. RIXI7-2001-180
Anbieter: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Springe zu:
Product Details & Documents
Buckets made of PP, white.
- With or without UN approval
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Universal multipurpose buckets with handle.
Spezifikationen
- Kapazität:18,0 L
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Bucket with carrying handle and handle roller, not UN-approved
- Höhe:298 mm
- Seq:17
- Ø:298 mm
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- RIXI8-7100-025Schnappdeckel für Eimer 2,5 L, PP, wasserdichtEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 1,70 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- RIXI8-7100-050Schnappdeckel für Eimer 5 L, PP, wasserdichtEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 2,10 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- RIXI8-7100-100Tapa de palanca para cubo de 10 L, PP, resistente al aguaEinloggen für Verfügbarkeit1 * 48 ST - 102,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- RIXI8-7100-018Lever lid for 2 l bucket, PP, water proofEinloggen für Verfügbarkeit1 * 180 ST - 259,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- RIXI8-7100-010Lever lid for 1 l bucket, PP, water proofEinloggen für Verfügbarkeit1 * 25 ST - 16,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- RIXI8-7100-006Lever lid for 0,6 l bucket, PP, water proofEinloggen für Verfügbarkeit1 * 435 ST - 262,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- RIXI8-7100-210Lever lid for 20 l bucket, PP, water proofEinloggen für Verfügbarkeit1 * 15 ST - 62,60 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- RIXI8-7100-300Lever lid for 30 l bucket, PP, water proofEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - 63,80 €