Filterplatten, DURAN®
5, 40 mm, 3,8 mm
Catalog # SCOT251540503
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
Gesinterte Glasfilter haben neutrale Eigenschaften. Mit unverschmolzenen Rand und unbearbeiteter Oberfläche. Das Hartsinterverfahren macht das Material äußerst belastbar.
- Zwischengrößen, abweichende Abmessungen, Durchmesser, Geometrien und Porositäten sowie die Ausführung biplan sind auf Nachfrage erhältlich.
Hergestellt aus klarem DURAN® Borosilikatglas 3,3.
Specifications
- Ø:40 mm
- Porosität:5
- Seq:92
- Stärke:3,8 mm