Unterteil Eppendorf Research plus Einkanal variabel: 1-10ml türkis mit PTFE-Kolben 1 * 1 ST
Artikelnr. EPPE3120646.000
Lieferant: EPPENDORF
Unterteil Eppendorf Research plus Einkanal variabel: 1-10ml türkis mit PTFE-Kolben 1 * 1 ST
Artikelnr. EPPE3120646.000
Lieferant: EPPENDORF
Frequently Bought Together
Glaswolle 30g 1 * 1 ST
Lieferant: BUCHI
GELATINE CAPSULE SIZE 00,9ML 1 * 100 ST
Lieferant: PARR
[EN]MAIN BOARD 1 * 1 ST
Lieferant: Liebherr
[EN]FUSE SLOW 2 A 125V 1 * 1 ST
Lieferant: Thermo Scientific
[EN]BIOTECTOR ACID REAGENT WITH CATALYST 1 * 20 L
Lieferant: Hach
[EN]VACUUM JOINT PRECELLYS EVO TOUCH 1 * 2 ST
Lieferant: Bertin Instruments
[EN]WINDOW 1 * 1 ST
Lieferant: CleanAir by Baker
BIOTECTOR BASE REAGENT 1 * 20 L
Lieferant: Hach
POWER BOARD 1 * 1 ST
Lieferant: JULABO GmbH
ENTONNOIR 1 * 1 ST
Lieferant: Cole Parmer
BOILER FÜR AQUATRON 4000 1 * 1 ST
Lieferant: Cole Parmer
Zubehör für trockene Vakuum und chemikalienbeständige Membranpumpen, ILMVAC
Lieferant: Welch by Gardner Denver
[EN]MOTOR BRUSH AND SPRING 1 * 1 ST
Lieferant: BELLCO GLASS
GAS TUBING FOR PENSKY-MARTENS 1:2 SETA 1 * 1 ST
Lieferant: STANHOPE SETA