[EN]MEDIUM ACETAMIDE BROTH 1 * 500 g
Artikelnr. HIMEM148-500G
Lieferant: HIMEDIA
Frequently Bought Together
Ethanol vergällt ≥96%, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur. (vergällt mit 1% iPr-OH, 1% MEK, 0,001% Bitrex®)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Ethylenglycolmonobutylether 99%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Cyclohexan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
[EN]OXSILAN ICP STANDARD 1 - 11 ELEMENTS 1 * 1 L
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Ethylacetat ≥99,5% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Chloroform ≥99,5% stabilisiert
Lieferant: Honeywell Chemicals
2,2,4-Trimethylpentan ≥99%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Dichlormethan 99.8% stabilisiert für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Trockennährmedien
Lieferant: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Ethanol absolut Ph. Eur., J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Ethanolamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
N,N-Dimethylacetamid, extra trocken 99.5%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific