AuftragsverfolgungKontakt
Färbesysteme, EasyDip™ | Avantor
Färbesysteme, EasyDip™
EasyDip™ slide staining kit, Gemischt, Acetal, 76×64×92 mm
Artikelnr. SIMPM906-12AS
Anbieter:   Simport Scientific
Färbesysteme, EasyDip™
Artikelnr. SIMPM906-12AS
Anbieter:  Simport Scientific
Färbesysteme, EasyDip™
Färbesysteme, EasyDip™
EasyDip™ slide staining kit, Gemischt, Acetal, 76×64×92 mm
Preis
346,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Das Färbesystem besteht aus Azetal-Kunststoff.
  • Küvetten können seitlich lose zusammengesteckt werden, um auch bei häufigem Gebrauch ihre Reihenfolge beizubehalten
  • Ein breiter, stabiler Fuß sorgt für mehr Stabilität, und die vertiefte Innenseite verringert das Reagenzvolumen
  • Zur besseren Identifizierung des Inhalts bzw. der Anwendungen in fünf verschiedenen Farben erhältlich
Das Färbesystem für Objektträger hat zwei Komponenten: eine quadratische Färbeküvette und ein vertikales Objektträger-Rack mit 12 Positionen. Die Färbeküvette besteht aus robustem Azetal-Kunststoff und ist gegen die meisten Farbstoffe beständig, einschließlich Alkohol und Xylol (jedoch nicht gegen Phenol). Autoklavierbar und daher ideal für spezielle Färbungen, Schnellschnitte und spezielle Anwendungen.
Volume: 80 ml
W×D×H: 76×64×92 mm
Bestellinformation: The staining jars and staining rack are sold separately, except for the assorted package (720-0791), which contains one jar of each colour (blue, green, pink, white, yellow) and a rack. The EasyDip aluminum holder is designed to hold six EasyDip slide staining jars. The EasyDip slide staining kit (SIMPM906-12AS) contains 6 jars (blue, green, pink, 2xwhite, yellow), an anodized aluminium rack, and one slide staining rack.
Spezifikationen
  • Farbe:
    Gemischt
  • Bezeichnung:
    EasyDip™ slide staining kit
  • Material:
    Acetal
  • Seq:
    08
  • B×T×H:
    76×64×92 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.