Abdecktücher, Foliodrape® Protect
Foliodrape® Protect Abdecktücher, steril, in 4-lagiger Verpackung, selbstklebend, 750×900 mm
Anbieter: HARTMANN PAUL
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Abdecktücher bestehen aus weicher Polyethylen-Folie laminiert mit einer absorbierenden Vliesbeschichtung auf der Oberseite. Ideal zur sterilen Abdeckung von Patienten und Inventar bei Operationen mit moderaten Flüssigkeitsanfall, speziell für den ambulanten Einsatz.
- Undurchlässig für Feuchtigkeit und Keime
- Abriebfest und äußerst fusselarm
- Gut drapierfähig
- Auch verfügbar als haftendes Abdecktuch mit selbstklebendemden Rand für schnelle und genaue Positionierung an der Inzisionsstelle
Zertifizierung: DIN 13795 (1-3)
Dokumente
Spezifikationen
- Bezeichnung:Foliodrape® Protect Abdecktücher, steril, in 4-lagiger Verpackung, selbstklebend
- L×B:750×900 mm