AuftragsverfolgungKontakt
Samplers, EasySampler | Avantor
Samplers, EasySampler
EasySampler, stainless steel V4A, Stainless steel V4A, 100 cm, 32 mm, 60 ml
Artikelnr. 231-0581
Anbieter:   BURKLE
Samplers, EasySampler
Artikelnr. 231-0581
Anbieter:  BURKLE
Samplers, EasySampler
Samplers, EasySampler
EasySampler, stainless steel V4A, Stainless steel V4A, 100 cm, 32 mm, 60 ml
Preis
739,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
With EasySampler, it is possible to take multiple samples from bulk goods, quickly and easily.
  • Emptying greatly simplified via the tip
  • No need to disassemble the sampler (in order to obtain a mixed sample)
  • Bulk material must be free-flowing or self-flowing
Spezifikationen
  • Ø:
    32 mm
  • Volumen:
    60 ml
  • Bezeichnung:
    EasySampler, stainless steel V4A
  • Länge:
    100 cm
  • Material:
    Stainless steel V4A
  • Seq:
    01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.