Probenehmer, MultiThief
Probenehmer, Edelstahl 316L, 1500 mm, 4, 40 mm
Artikelnr. SAMP1290K-1500
Anbieter: Sampling Systems
Springe zu:
Product Details & Documents
Der MultiThief ist für die mehrstufige Probenahme von frei fließenden Pulvern und Granulaten konzipiert.
- Variable Probenvolumina bis zu 60 ml
- Geeignet für frei fließende Pulver und Granulate
- Kann durch Entfernen von Zellen schnell und einfach ausgetauscht werden
Spezifikationen
- Ø:40 mm
- Bezeichnung:Probenehmer
- Länge:1500 mm
- Material:Edelstahl 316L
- Seq:02
- Anzahl der Kammern:4
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.