6 mpos dead-end path, u-electric, RS232/485 1/4 -28*1.5mm, 75C/250psi liq, PPS/E2 Universal electric actuator Serial interface: RS-232/485 1 * 1 ST
Artikelnr. VICIC25-6186EUHA
Lieferant: VICI
6 mpos dead-end path, u-electric, RS232/485 1/4 -28*1.5mm, 75C/250psi liq, PPS/E2 Universal electric actuator Serial interface: RS-232/485 1 * 1 ST
Artikelnr. VICIC25-6186EUHA
Lieferant: VICI
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Sealing film for manual application, Parafilm® M
Lieferant: HEATHROW
VWR®, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
VWR® Gesichtstücher
Lieferant: VWR Collection
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™
Lieferant: KIMBERLY CLARK
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection