Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Vial racks for headspace vials | Avantor

Vial racks for headspace vials

Vial storage racks for 6, 10, 20 ml vials
Artikelnr. REST22644
Anbieter:   Restek
Vial racks for headspace vials
Artikelnr. REST22644
Anbieter:  Restek
Vial racks for headspace vials
Vial racks for headspace vials

Vial storage racks for 6, 10, 20 ml vials

Preis
174,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents

These vial racks securely hold up to 36 headspace vials.

  • Autoclavable up to 121 °C for 20 minutes
  • Vials lock in rack for convenient one-handed cap removal
  • Easy to clean
  • Stackable even with vials in place

The openings in the bottom of each well facilitate drainage and the alphanumeric indexing on rack simplifies sample identification.

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Vial storage racks for 6, 10, 20 ml vials
  • Seq:
    02
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.