ContactUsLinkComponent
Labor-Kühlschrank LABO 520 PRO-ACTIVE nach DIN 13221 230 V, 50 Hz PRO-ACTIVE-Steuerung: - Permanente, proaktive Überwachung der Leistungsdaten und Alarmierung bei Abweichungen weltweit genaueste Temperatursteuerung dank zweier serienmäßiger PT-1000 1 * 1 ST
Artikelnr. 471-2544
Lieferant:  KIRSCH PHILIPP
Labor-Kühlschrank LABO 520 PRO-ACTIVE nach DIN 13221 230 V, 50 Hz PRO-ACTIVE-Steuerung: - Permanente, proaktive Überwachung der Leistungsdaten und Alarmierung bei Abweichungen weltweit genaueste Temperatursteuerung dank zweier serienmäßiger PT-1000 1 * 1 ST
Artikelnr. 471-2544
Lieferant:  KIRSCH PHILIPP
Frequently Bought Together