ContactUsLinkComponent
SPXCDALMFX Stationärer Detektor in 3-Leiter-Technik, mit 4-20 mA- und RS485 MODBUS-Ausgang, mit integrierten Alarm- und Fehlerrelais zum Schutz von Personal und Anlagen vor Gefahren durch brennbare Gase. Der Detektor enthält einen Transmitter mit lok 1 * 1 ST
Catalog # SNSTSPXCDALMFX
SPXCDALMFX Stationärer Detektor in 3-Leiter-Technik, mit 4-20 mA- und RS485 MODBUS-Ausgang, mit integrierten Alarm- und Fehlerrelais zum Schutz von Personal und Anlagen vor Gefahren durch brennbare Gase. Der Detektor enthält einen Transmitter mit lok 1 * 1 ST
Catalog # SNSTSPXCDALMFX
Frequently Bought Together