Mobile Boxes for Hazardous Materials
Mobile box blue, with blue lid, 250 l, 600×600×890 mm
Artikelnr. CEMG7806
Anbieter: CEMO
Springe zu:
Product Details & Documents
These mobile boxes with its stable design enables clean and safe storage of hazardous solid goods belonging to packing groups II or III and is also approved for transport according to ADR, RID and IMDG codes.
- Easy to handle, with coloured lids
- Specially shaped lid enables storage in two-layers
- Up to eight boxes can be safely stacked on a Euro pallet
- Beading in the container wall enables emptying with a rotary forklift
Spezifikationen
- Kapazität:250 l
- Bezeichnung:Mobile box blue, with blue lid
- Seq:05
- B×T×H:600×600×890 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.