GasAlert MicroClip XL 3-GasO2/UEG/H2S 3-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP6/67) eingebaut. GasAlert Micro Clip XL ist eine verbesserte Version von GasAlert Micro Clip XT. Der neue MicroClip XL hat - 1 * 1 ST
Artikelnr. BWTEMCXLXWH0Y-UK
Lieferant: BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together