ContactUsLinkComponent
GasAlertMicro 5 PH3/H2S/CO/UEG Gaswarngerät für O2/H2S/CO/UEG/PH3 Akku,Pumpe,DL Typ M5-XWPY-RPD-Y-E-00 5-Gas-Detektor als Pumpengerä tgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP65/567) eingebaut. Sensoren: PH3: elektrochemsicher Senso 1 * 1 ST
Catalog # BWTEM5XWPYRPDYU00
Supplier:  BW TECHNOLOGIES
GasAlertMicro 5 PH3/H2S/CO/UEG Gaswarngerät für O2/H2S/CO/UEG/PH3 Akku,Pumpe,DL Typ M5-XWPY-RPD-Y-E-00 5-Gas-Detektor als Pumpengerä tgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP65/567) eingebaut. Sensoren: PH3: elektrochemsicher Senso 1 * 1 ST
Catalog # BWTEM5XWPYRPDYU00
Supplier:  BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together