ContactUsLinkComponent
Gaswarngerät PID,LEL,O2,CO,H2S,recharg,pump Micro5PID 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäu se (IP65/567) eingebaut. Sensoren: PID: Photo-Ionisations-Sensor, Messbereich: 0-1000ppm (Detektion von ca. 600 Stoff 1 * 1 ST
Artikelnr. BWTEM5PIDXWQYRPDYU
Lieferant:  BW TECHNOLOGIES
Gaswarngerät PID,LEL,O2,CO,H2S,recharg,pump Micro5PID 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäu se (IP65/567) eingebaut. Sensoren: PID: Photo-Ionisations-Sensor, Messbereich: 0-1000ppm (Detektion von ca. 600 Stoff 1 * 1 ST
Artikelnr. BWTEM5PIDXWQYRPDYU
Lieferant:  BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together