AuftragsverfolgungKontakt
Gewebe-Einbettkassetten, mega Type
Pink
  KART2925-13
 :   KARTELL
Gewebe-Einbettkassetten, mega Type
  KART2925-13
 :  KARTELL
Gewebe-Einbettkassetten, mega Type
Gewebe-Einbettkassetten, mega Type
Pink
396,00 €
1 * 1.000 ST
Material: POM. Gewebe-Einbettkassetten Mega Type für Proben mit großen Abmessungen. Abmessung: 28×40×13,6 mm.
  • Farbe:
    Pink