Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Wägetrichter, PP | Avantor
Wägetrichter, PP
Größe S
Artikelnr. SIALZ409472-1PAK
Anbieter:   Merck
Wägetrichter, PP
Artikelnr. SIALZ409472-1PAK
Anbieter:  Merck
Wägetrichter, PP
Größe S
Preis
61,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Diese transluzenten Wägetrichter werden aus PP hergestellt.
  • Probenreste können ausgespült werden für einen garantiert 100%igen Transfer
  • Geeignet für die sichere Handhabung gefährlicher Materialien
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Der Ausgusshals ist so entworfen, dass er in Messkolben, Mikroröhrchen oder eine beliebige Enghals-Apparatur passt, um einen sauberen Transfer ohne Verschütten zu gewährleisten.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Größe S
  • Seq:
    04