Accessories for Falcon® pipette controller
Universal power supply (Input: 100 - 250 V, Output: 9 V)
Artikelnr. BDAA357489
Anbieter: Corning
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Universal power supply (Input: 100 - 250 V, Output: 9 V)
- Seq:17
- Cat. No.:BDAA357489
- Umweltzertifizierung:I-RECs, ISO 14001 - Warsaw
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung