AuftragsverfolgungKontakt
Probenröhrchen
Probenröhrchen
7 ml, 99,1 mm, 12,9 mm, , , , , nicht graduiert, 10,9 mm
Catalog # DELT401700
Supplier:   DELTALAB
Probenröhrchen
Catalog # DELT401700
Supplier:  DELTALAB
Probenröhrchen
Probenröhrchen
7 ml, 99,1 mm, 12,9 mm, , , , , nicht graduiert, 10,9 mm
Price
57,10 €
Log in for availability
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Polypropylen (PP), ultraklar.
  • Temperaturbeständig von 0 bis 120 °C (kurzzeitig bis 130 °C)
  • Zentrifugierbar bis zu 15000×g
  • Autoklavierbar
Präzise geformte Reagenz- und Probenröhrchen für vielfältige Anwendungen. Mit rundem oder flachem Boden. Unsteril. Graduiert.
Delivery information:
Dokumente
Specifications
  • Ext.Ø:
    12,9 mm
  • Ø int.:
    10,9 mm
  • Ausführung:
    nicht graduiert
  • Kapazität:
    7 ml
  • Länge:
    99,1 mm
  • Seq:
    06