ContactUsLinkComponent
ANALYSENSIEB BUCHENHOLZ - 80 mm Nutzhöhe Rahmen aus Buchenholz, Metalldrahtgewebe aus Edelstahl Maschenweite gemäß DIN ISO 3310-1 Inkl. Fabrikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 nach DIN EN 10 204 1 * 1 ST
Artikelnr. HAVE206172884
Lieferant:  NEXOPART
ANALYSENSIEB BUCHENHOLZ - 80 mm Nutzhöhe Rahmen aus Buchenholz, Metalldrahtgewebe aus Edelstahl Maschenweite gemäß DIN ISO 3310-1 Inkl. Fabrikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 nach DIN EN 10 204 1 * 1 ST
Artikelnr. HAVE206172884
Lieferant:  NEXOPART
Frequently Bought Together