POLYGARD-II O2 Gasart: Sauerstoff O2 Sensorelement: Elektrochemisch, Diffusion Messbereich: 0-25 vol. % Erwartete Lebensdauer: 2 Jahre unter normalen Umweltbedingungen Temperaturbereich: -10° bis +50°C ohne Heizung Druckbereich: Atmosphäre +-10% Feuc 1 * 1 ST
Artikelnr. SNSTMC2AE1195A0
Lieferant: SENSORTECHNIK TRENKA
Frequently Bought Together