AuftragsverfolgungKontakt
Conductivity meter, handheld, Eutech CON 150 | Avantor
Conductivity meter, handheld, Eutech CON 150
Conductivity meter, Eutech CON 150
Artikelnr. 663-0343
Anbieter:   EUTECH
Conductivity meter, handheld, Eutech CON 150
Artikelnr. 663-0343
Anbieter:  EUTECH
Conductivity meter, handheld, Eutech CON 150
Conductivity meter, handheld, Eutech CON 150
Conductivity meter, Eutech CON 150
Preis
564,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This portable meter features a waterproof design with IP67 rating.
  • Large, three line LCD displays conductivity or TDS measurement with temperature as well as cell efficiency
  • Grip-Clip™: Quickly and easily secures the pH electrode to a beaker or container
  • Stores up to 150 measurements along with temperature
  • Adjustable temperature coefficient – Set to 0,0 % to meet USP methods for non compensated measurements
  • Calibrate using automatically recognised standards or manually; calibration due alarm
  • Can be used with two AA batteries or with optional universal power adapter (not included)
  • Built-in stand with wall-mount option allows for easy bench top measurement or storage
The meter accepts probes with a 0,1; 1,0 or 10 cell constant.
Lieferumfang: Meter is supplied with conductivity cell (K = 1.0), Grip-Clip™ and two AA batteries.
The kit includes meter, conductivity cell (K = 1.0), Grip-Clip™, two AA batteries, hard carrying case and calibration solution.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Conductivity meter, Eutech CON 150
  • Seq:
    01
  • Auflösung der Leitfähigkeit:
    0,01 µS - 0,1 mS
  • Temperaturgenauigkeit:
    ±0,5 °C
  • Temperaturauflösung:
    0,1 °C
  • Konformität:
    IP67
  • TDS - Auflösung:
    0,01 ppm - 0,1 ppt
  • Temperatur-Kalibrierung:
    Off set in 0,1 increments, ±10 °C
  • Gewicht:
    0,5 kg
  • TDS - Genauigkeit:
    ±1 % full scale
  • Cat. No.:
    663-0343
  • Leitfähigkeitsbereich:
    0 - 200 mS
  • TDS - Bereich:
    0 - 200 ppt
  • Temperatur - Kompensation:
    Automatic or manual (−10...+110 °C)
  • Modell:
    Eutech CON 150
  • Genauigkeit der Leitfähigkeit:
    ±1 % full scale
  • Kalibrierung der Leitfähigkeit:
    Auto/manual; 1 point/range
  • B×T×H:
    200×83×57 mm
  • Kapazität Datenprotokollierung:
    150 data sets
  • Stromversorgung:
    Two AA batteries (included), AC adapter (optional)
  • Temperaturgang:
    0,0 - 10,0 %/°C
  • Temperaturbereich:
    −10,0...+110,0 °C
  • Display:
    LCD
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Leitfähigkeit
    Zellkonstante
    Verfügbarkeit
    Preis
  • EUTECONSEN91W
    Conductivity/ATC cell
    0 - 150 mS
    1,0 cm⁻¹
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 266,20 €