[EN]RALOXIFENE HYDROCHLORIDE FOR PEAK ID 1 * 10 mg
EDQMY0001135
: EDQM
Frequently Bought Together
MANCOZEB CERTIFIED 1 * 100 mg
: EHRENSTORFER
CYCLIZINE-13C6 HCL 1 * 1 mL
: Merck
FLUFENZINE 1 * 0,1 g
: EHRENSTORFER
Fluoranthen-[D10]
: EHRENSTORFER
Toluene D8 1 * 0,1 g
: EHRENSTORFER
BAICALEIN 7-GLUCOSIDE 1 * 10 mg
: Merck
2,4,6-Trichloranisol-[D5]
: EHRENSTORFER
Pufferlösung pH 12,00 (20°C) 1 * 250 mL
: PanReac AppliChem
Zinc Standard Solution
: WTW