ContactUsLinkComponent
GASALERTMICROCLIP X3 UEG/O2/CO/H2S 4-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, Gerätefarbe: SCHWARZ im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP68) eingebaut. (P68 - bis zu 45 Minuten in einer Tiefe von bis zu 1,2 m Sensoren: UEG: katalytischer Senso 1 * 1 ST
Artikelnr. BWTEMCX3-XWHM-B-EU
Lieferant:  BW TECHNOLOGIES
GASALERTMICROCLIP X3 UEG/O2/CO/H2S 4-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, Gerätefarbe: SCHWARZ im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP68) eingebaut. (P68 - bis zu 45 Minuten in einer Tiefe von bis zu 1,2 m Sensoren: UEG: katalytischer Senso 1 * 1 ST
Artikelnr. BWTEMCX3-XWHM-B-EU
Lieferant:  BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together