AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Traceable® excursion trac, ULT-Gefriergeräte-Thermometer mit Datenlogger | Avantor
VWR® Traceable® excursion trac, ULT-Gefriergeräte-Thermometer mit Datenlogger
Excursion Trac Datalogging-Thermometer mit USB-Schnittstelle, für Kühlschränke/Gefriergeräte, –50...+70 °C, ±0,2 °C, 0,01 °C, 1 Kunststoffflasche für Kühlschränke/Gefriergeräte, 70×20×107 mm, 140 g
Artikelnr. 620-2444
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Traceable® excursion trac, ULT-Gefriergeräte-Thermometer mit Datenlogger
Artikelnr. 620-2444
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Traceable® excursion trac, ULT-Gefriergeräte-Thermometer mit Datenlogger
VWR® Traceable® excursion trac, ULT-Gefriergeräte-Thermometer mit Datenlogger
Excursion Trac Datalogging-Thermometer mit USB-Schnittstelle, für Kühlschränke/Gefriergeräte, –50...+70 °C, ±0,2 °C, 0,01 °C, 1 Kunststoffflasche für Kühlschränke/Gefriergeräte, 70×20×107 mm, 140 g
Preis
274,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Thermometer mit Datenlogger mit benutzerdefinierbaren Zeitintervallen. Ideal zur Überwachung von ultraniedrigen Temperaturen in Gefrierschränken.
  • Dreifach-Anzeige zeigt gleichzeitig die niedrigste/höchste und die aktuelle Temperatur an, zwischen °F und °C umschaltbar
  • Rollierender Speicher speichert die letzten 525 000 Temperaturmessungen und 10 einzelne Alarmereignisse
  • Aufgezeichnete Daten (CSV-Datei) können über ein USB-Flash-Laufwerk vom Thermometer auf einen PC oder Mac übertragen werden - keine zusätzliche Software erforderlich
  • Speicher kann nach Herunterladen der Daten auf einen USB-Stick im Gerät geleert werden
  • Smart-Alarm ist ein visueller/akustischer Alarm, der auch dann weiterläuft, wenn der Normbereich wieder erreicht ist
  • Statusanzeigen: Batterie schwach, voller Speicher, USB-Datenübertragung und Status von aktivem Alarm
  • Mit PTFE-Kabel (24,5 cm)
  • Problemloser Datenabruf: Gerät kann während des Downloads und der Datenanalyse weiter in Verwendung bleiben
Thermometer ist an mehreren Punkten kalibriert (−80 °C; −40 °C; 0 °C; 100 °C) und verfügt standardmässig über eine individuelle Seriennummer und ein zertifiziertes Traceable® Kalibrierzertifikat aus einem von der A2LA gemäß ISO/IEC 17025 akkreditierten Kalibrierungslabor.
Certifications: Thermometer ist an mehreren Punkten kalibriert (−80; −40; 0; 100 °C) und verfügt standardmäßig über eine individuelle Seriennummer und ein Traceable® Kalibrierzertifikat aus einem von der A2LA gemäß ISO/IEC 17025 akkreditierten Kalibrierungslabor.
Delivery information: Wid mit Stativ, Batterien, VELCRO®, Magnetstreifen, Wandbefestigung und Traceable® Zertifikat geliefert.
Spezifikationen
  • Messbereich:
    –50...+70 °C
  • Auflösung:
    0,01 °C
  • Gewicht:
    140 g
  • Bezeichnung:
    Excursion Trac Datalogging-Thermometer mit USB-Schnittstelle, für Kühlschränke/Gefriergeräte
  • Seq:
    03
  • B×T×H:
    70×20×107 mm
  • Genauigkeit:
    ±0,2 °C
  • Fühler:
    1 Kunststoffflasche für Kühlschränke/Gefriergeräte
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.