KGEX 018 Füllstandssensor Nennschaltabstand sn [mm) 8 nb Umgebungstemperatur [C°] -25 ... +75 EX Zeichen: II 1D T 95°C Zulassung TÜV 03 ATEX 2046 Höchstwerte Ci = vernachlässigbar klein ,,,,,,Li = vernachlässigbar klein Nur zum Anschluss an einen bes 1 * 1 ST
Artikelnr. EGEEP21157
Lieferant: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together