AuftragsverfolgungKontakt
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
2000 ml, 215 mm, 34/35 NS
Catalog # BIBBFF2L/5S
Supplier:   SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Catalog # BIBBFF2L/5S
Supplier:  SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
2000 ml, 215 mm, 34/35 NS
Price
276,00 €
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, klar, mit kurzem Hals.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Flacher Boden ermöglicht den Einsatz mit Kochplatten. Beschriftungsfeld.
Specifications
  • Hülse:
    34/35 NS
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Höhe:
    215 mm
  • Seq:
    24