Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
1000 ml, 175 mm, 34/35 NS
Catalog # BIBBFF1L/5S
Supplier: SciLabware
Jump to:
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, klar, mit kurzem Hals.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Flacher Boden ermöglicht den Einsatz mit Kochplatten. Beschriftungsfeld.
Specifications
- Hülse:34/35 NS
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:175 mm
- Seq:21