AuftragsverfolgungKontakt
Torion stopcocks, SLV® | Avantor
Torion stopcocks, SLV®
5,0 mm, 8 mm
Artikelnr. BIBB722-41
Anbieter:   SciLabware
Torion stopcocks, SLV®
Artikelnr. BIBB722-41
Anbieter:  SciLabware
Torion stopcocks, SLV®
Torion stopcocks, SLV®
5,0 mm, 8 mm
Preis
1 060,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Stopcocks are made of borosilicate glass.
  • Vacuum capability to 10⁻² Torr
  • Sidearms are 70 mm in length
  • Excellent chemical and temperature resistance
In right angle pattern PTFE key is screwed into the threaded Torion connector, to open and close the stopcock.
Lieferumfang: Supplied with fittings, sealing rings and PTFE key.
Spezifikationen
  • Bohrung Ø:
    5,0 mm
  • Seq:
    01
  • Für Schlauch A-Ø:
    8 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.