AuftragsverfolgungKontakt
Dilatometers, Quickfit® | Avantor
Dilatometers, Quickfit®
Dilatometer stopper with cone size NS 14/23
Artikelnr. BIBBSB14DL
Anbieter:   SciLabware
Dilatometers, Quickfit®
Artikelnr. BIBBSB14DL
Anbieter:  SciLabware
Dilatometers, Quickfit®
Dilatometers, Quickfit®
Dilatometer stopper with cone size NS 14/23
Preis
176,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Dilatometer body is graduated with an arbitrary scale
  • Interchangable stopper has open top to allow weighting with steel balls etc.
For measuring the expansion of edible oils and fats over the temperature range within which melting takes place.
Bestellinformation: The body and stopper should be ordered separately.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Dilatometer stopper with cone size NS 14/23
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.