Basins, Crystallising
150 ml l, 45 mm, 80 mm
Artikelnr. BIBB1471/04M
Anbieter: SciLabware
Springe zu:
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with or without spout.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance up to +500 °C
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Features flat base and straight sides and white labelling area.
Dokumente
BIBB1470^16D_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Ext.Ø:80 mm
- Kapazität:150 ml l
- Höhe:45 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.