AuftragsverfolgungKontakt
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint | Avantor
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
2000 ml, 205 mm, 24/29 NS
Artikelnr. 214-0417
Anbieter:   SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Artikelnr. 214-0417
Anbieter:  SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
2000 ml, 205 mm, 24/29 NS
Preis
285,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, klar, mit kurzem Hals.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Flacher Boden ermöglicht den Einsatz mit Kochplatten. Beschriftungsfeld.
Spezifikationen
  • Hülse:
    24/29 NS
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Höhe:
    205 mm
  • Seq:
    22