Alkoholometer
5 - 12 %, 0,1 %, 10…25 °C, 260 mm
Artikelnr. GERI0833SWG
Anbieter: GERING
Springe zu:
Product Details & Documents
Alkoholometer ist ideal für die Brauereibranche.
- Bereich wird als Ethanol % Vol. angezeigt
- Kalibrierungstemperatur bei 20 °C
- Zum Testen von 100 ml Flüssigkeit
Spezifikationen
- Temperaturbereich:10…25 °C
- Länge:260 mm
- Seq:02
- Teilung:0,1 %
- Messbereich:5 - 12 %
- Cat. No.:GERI0833SWG
- Referenztemperatur:20 °C