PolyGard II Digital-Gas-Controller-06, RS 485 / DGC06 Erweiterungsmodul: 3x Alarm Relais: 16x Störmelderelais: 1x Analog Input 4-20mA: 16x Analog Output: 8x Digital Input: 4x Stromversorgung: 230V AC 50/60 Hz Netzeil: 6,5A Ohne: MainBus Schnittstelle 1 * 1 ST
Artikelnr. SNSTDGC06234010000
Lieferant: SENSORTECHNIK TRENKA
Frequently Bought Together