pH Buffers
pH buffer, 3,9 M NaCl, 2,00, 250 ml, 250 mL
Artikelnr. METN52004100
Anbieter: Mettler - Toledo
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:250 mL
- Bezeichnung:pH buffer, 3,9 M NaCl
- Pk Info:250 ml
- pH-Wert:2,00