AuftragsverfolgungKontakt
pH Buffers
pH buffer, 3,9 M NaCl, 4,010, 250 ml, 250 mL
  METN52004103
pH Buffers
  METN52004103
 :  
pH Buffers
pH buffer, 3,9 M NaCl, 4,010, 250 ml, 250 mL
 :  
57,42 €
1 * 250 mL
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    pH buffer, 3,9 M NaCl
  • Pk Info:
    250 ml
  • pH-Wert:
    4,010