AuftragsverfolgungKontakt
Gewebe-Einbettkassetten, mega Type | Avantor
Gewebe-Einbettkassetten, mega Type
Blau
Artikelnr. KART2925-04
Anbieter:   KARTELL
Gewebe-Einbettkassetten, mega Type
Artikelnr. KART2925-04
Anbieter:  KARTELL
Gewebe-Einbettkassetten, mega Type
Gewebe-Einbettkassetten, mega Type
Blau
Preis
396,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Material: POM. Gewebe-Einbettkassetten Mega Type für Proben mit großen Abmessungen. Abmessung: 28×40×13,6 mm.
Spezifikationen
  • Farbe:
    Blau