Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
UV-Ringlicht, VisiLED | Avantor

UV-Ringlicht, VisiLED

VisiLED Ringlicht, BF S80-25, int.Ø 66 mm, ext.Ø 114 mm, Arbeitsabstand 25 - 50 mm, max. 360 klx (30 mm)
Artikelnr. SCOC400225
UV-Ringlicht, VisiLED
Artikelnr. SCOC400225
UV-Ringlicht, VisiLED
UV-Ringlicht, VisiLED

VisiLED Ringlicht, BF S80-25, int.Ø 66 mm, ext.Ø 114 mm, Arbeitsabstand 25 - 50 mm, max. 360 klx (30 mm)

Preis
826,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Das UV-Ringlicht ermöglicht das elektronische Umschalten zwischen Hellfeld und UV.

  • Das Segmentringlicht besteht aus 4 Weißlicht- und 4 UV-Segmenten
  • Es ist das einzige Segmentringlicht in dem UV und Weißlicht LED abwechselnd in acht Segmente angebracht sind
  • Durch Verwendung von jeweils 4 Beleuchtungssegmenten arbeitet das System mit identischen Beleuchtungswinkeln für UV und Weißlicht, was die Vergleichbarkeit der reproduzierten Ergebnisse deutlich verbessert
  • Während das homogene Weißlicht Proben in natürlicher Farbe anzeigt, macht das UV-Licht unsichtbare Teile der Proben durch Fluoreszenz sichtbar
  • Wartungsfrei mit einer Lebensdauer von 50000 Stunden für weiße LEDs

Ideal für Anwendungen wie forensische Dokumentenprüfung, Rissdetektion und Untersuchungen von Farben und Lacken. Mit fluoreszierenden Markern und UV-Licht können zuvor unsichtbare Details sichtbar gemacht werden.

Bestellinformation: Nur mit MC 1100 Kontroller kompatibel. UV-Schutzfilter LP435 inklusive.

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    VisiLED Ringlicht, BF S80-25, int.Ø 66 mm, ext.Ø 114 mm, Arbeitsabstand 25 - 50 mm, max. 360 klx (30 mm)
  • Seq:
    02
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.