AuftragsverfolgungKontakt
pH Buffer solutions | Avantor
pH Buffer solutions
Buffer solution, technical grade, 4,65, Farblos, 500 mL
Artikelnr. HACHS11M010
Anbieter:   Hach
pH Buffer solutions
Artikelnr. HACHS11M010
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
pH Buffer solutions
pH Buffer solutions
Buffer solution, technical grade, 4,65, Farblos, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
40,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
For calibration of pH meters.
Accuracy: pH is ±0,02 at 25 °C
Zertifizierung: Traceable to NIST.
Achtung! Bitte beachten: Please note that the pH 4 and 10 buffers contain formaldehyde <0,1% and the pH 7 buffer contains formaldehyde 0,1 to 1%.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    500 mL
  • Farbe:
    Farblos
  • Bezeichnung:
    Buffer solution, technical grade
  • pH-Wert:
    4,65
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.