pH buffer solutions
pH buffer standard solution with certificate of analysis, 250 ml, 7,00, 250 mL
Anbieter: Hach
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:250 mL
- Bezeichnung:pH buffer standard solution with certificate of analysis, 250 ml
- pH-Wert:7,00
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.