AuftragsverfolgungKontakt
pH buffer solutions
pH buffer standard solution with certificate of analysis, 250 ml, 10,00, 250 mL
Artikelnr. HACHLZW9471.99
Anbieter:   Hach
pH buffer solutions
Artikelnr. HACHLZW9471.99
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
pH buffer standard solution with certificate of analysis, 250 ml, 10,00, 250 mL
CAS Nummer:  
Preis
19,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    pH buffer standard solution with certificate of analysis, 250 ml
  • pH-Wert:
    10,00
Spezifikationen