ContactUsLinkComponent
QUANTUM-ST5-1100/20M 16 Bit Geldokumentationssystem, inklusive: Hochsensitiver 'Scientific Grade' 2.0/7.7 Megapixel CCD-Kamera, man ueller Zoom, standard 20 x 20 cm UV-Transilluminator ausziehbar, UV-Filter F590, benötigt PC zur Steuerung (separat er 1 * 1 ST
Artikelnr. 730-1485
Lieferant:  Vilber Lourmat
QUANTUM-ST5-1100/20M 16 Bit Geldokumentationssystem, inklusive: Hochsensitiver 'Scientific Grade' 2.0/7.7 Megapixel CCD-Kamera, man ueller Zoom, standard 20 x 20 cm UV-Transilluminator ausziehbar, UV-Filter F590, benötigt PC zur Steuerung (separat er 1 * 1 ST
Artikelnr. 730-1485
Lieferant:  Vilber Lourmat
Frequently Bought Together