AuftragsverfolgungKontakt
Sampling spoons, PharmaSpoons | Avantor
Sampling spoons, PharmaSpoons
210 mm, 32×65 mm, 10 ml
Artikelnr. SAMPA504-2
Anbieter:   Sampling Systems
Sampling spoons, PharmaSpoons
Artikelnr. SAMPA504-2
Anbieter:  Sampling Systems
Sampling spoons, PharmaSpoons
Sampling spoons, PharmaSpoons
210 mm, 32×65 mm, 10 ml
Preis
60,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These sampling spoons are made from stainless steel. They are ideal for transferring small amounts of powder.
  • Crevice-free design
    Bright polished finish
    Head is vertical and side angled (lateral) bent
Available in 316L or 304 stainless steel.
Dokumente
Spezifikationen
  • Kapazität:
    10 ml
  • Länge:
    210 mm
  • Seq:
    03
  • Löffelmaße:
    32×65 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.