AuftragsverfolgungKontakt
Paraformaldehyd, Pulver | Avantor
Paraformaldehyd, Pulver
500 g
Artikelnr. ICNA02150146.5
Anbieter:   MP Biomedicals
Paraformaldehyd, Pulver
Artikelnr. ICNA02150146.5
Anbieter:  MP Biomedicals
CAS Nummer:  30525-89-4
Paraformaldehyd, Pulver
500 g
CAS Nummer:  30525-89-4
Preis
86,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Soluble in water (hot water - ~37% w/v; slowly soluble in cold water). Aqueous solutions will develop formaldehyde over time. Insoluble in alcohol or ether.
Synonyme:  Polyoxymethylene
  • CAS Nummer:30525-89-4
  • Formel:(CH₂O)n
  • MDL-Nummer:MFCD00133991
  • UN:2213
  • ADR:4.1,III
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    500 g