AuftragsverfolgungKontakt
Precision™ General purpose water baths | Avantor
Precision™ General purpose water baths
General purpose water bath, GP 28, 1200 W, Ambient...100 °C, ±0,1 °C, 28 L, 297×500×200 mm, 392×555×282 mm
Artikelnr. HAKATSGP28
Anbieter:   THERMO ELECTRON LED
Precision™ General purpose water baths
Artikelnr. HAKATSGP28
Precision™ General purpose water baths
Precision™ General purpose water baths
General purpose water bath, GP 28, 1200 W, Ambient...100 °C, ±0,1 °C, 28 L, 297×500×200 mm, 392×555×282 mm
Preis
1 660,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Precision™ general purpose water baths are designed to maintain water temperature from ambient to 100 °C.
  • Smaller footprint, compared to previous models, frees up valuable benchtop space
  • Advanced microprocessor controller is designed for extended functionality
  • Protects work with audible alarms
  • Conveniently save commonly used settings with four temperature presets
These rugged, high-performance baths range from 2 to 28 litres, including shallow models. Over-temperature safety circuitry is designed to prevent thermal runaway, while new auto-on and auto-off timers allow you to optimize operation schedules. Benefit from outstanding chemical and corrosion resistance with epoxy powder-coated exterior, easily clean the chamber with its seamless stainless steel interior.
The temperature uniformity lies at a range of ±0,2 °C.
Electrical information: 100 to 115 V/200 to 230 V, 50/60 Hz
Zertifizierung: cULus Listed, CE compliant, US FDA Class I Medical Device.
Lieferumfang: Baths come with clear polycarbonate gable cover, diffuser tray, drain hose and rubber duck. Includes a setting for thermal beads. Comes with N5-15 Plug.
Dokumente
Spezifikationen
  • Temperaturbereich:
    Ambient...100 °C
  • Kapazität:
    28 L
  • Bezeichnung:
    General purpose water bath, GP 28, 1200 W
  • Seq:
    06
  • B×T×H:
    392×555×282 mm
  • Bad B×T×H:
    297×500×200 mm
  • Temp.-Konst.:
    ±0,1 °C
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAKA1546230Q
    Concentric ring cover, 4 holes
    GP10
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 824,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAKA1546231Q
    Concentric ring cover, 6 holes
    GP20, GP28
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1 060,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAKATSGPACL05
    Polycarbonate gable cover
    GP05, GP2S
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 253,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAKATSGPACL10
    Polycarbonate gable cover
    GP10
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 291,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAKATSGPACL20
    Polycarbonate gable cover
    GP20, GP28
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 320,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAKA3161601
    Stainless steel test tube rack
    GP20, GP28
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 548,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAKAGPSSL20
    Stainless steel gable cover
    GP20, GP28
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 511,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAKATSGPACL02
    Polycarbonate gable cover
    GP02
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 222,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAKA3166183
    Stainless steel Petri dish rack
    GP20, GP28
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 431,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAKAGPSSL02
    Stainless steel gable cover
    GP02
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 421,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAKAGPSSL05
    Stainless steel gable cover
    GP05, GP2S
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 462,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAKAGPSSL10
    Stainless steel gable cover
    GP10
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 474,00 €