Precision™ General purpose water baths
Product Details & Documents
Precision™ general purpose water baths are designed to maintain water temperature from ambient to 100 °C.
- Smaller footprint, compared to previous models, frees up valuable benchtop space
- Advanced microprocessor controller is designed for extended functionality
- Protects work with audible alarms
- Conveniently save commonly used settings with four temperature presets
These rugged, high-performance baths range from 2 to 28 litres, including shallow models. Over-temperature safety circuitry is designed to prevent thermal runaway, while new auto-on and auto-off timers allow you to optimize operation schedules. Benefit from outstanding chemical and corrosion resistance with epoxy powder-coated exterior, easily clean the chamber with its seamless stainless steel interior.
The temperature uniformity lies at a range of ±0,2 °C.
Electrical information: 100 to 115 V/200 to 230 V, 50/60 Hz
Certifications: cULus Listed, CE compliant, US FDA Class I Medical Device.
Delivery information: Baths come with clear polycarbonate gable cover, diffuser tray, drain hose and rubber duck. Includes a setting for thermal beads. Comes with N5-15 Plug.
Documents
HAKATSGP02_TDS_EN
Datasheet
Spezifikationen
- Temperaturbereich:Ambient...100 °C
- Kapazität:20 L
- Bezeichnung:General purpose water bath, GP 20, 1200 W
- Seq:05
- B×T×H:392×555×233 mm
- Bad B×T×H:297×500×150 mm
- Temp.-Konst.:±0,1 °C
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- HAKA1546231QConcentric ring cover, 6 holesGP20, GP28Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 1 060,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- HAKA3166183Stainless steel Petri dish rackGP20, GP28Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 431,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis