Rectangular cuvettes
Rectangular cell with stopper, 48 mm, 2 ml, 10 mm, UV silica
Artikelnr. SCLI80-2002-70
Anbieter: BIOCHROM
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Lichtweg:10 mm
- Volumen:2 ml
- Fenstermaterial:UV silica
- Bezeichnung:Rectangular cell with stopper
- Höhe:48 mm
- Seq:04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.