Rectangular cuvettes
Rectangular cell with lid, 45 mm, 1 ml, 5 mm, UV silica
SCLI80-2002-57
: BIOCHROM
- Lichtweg:5 mm
- Volumen:1 ml
- Fenstermaterial:UV silica
- Bezeichnung:Rectangular cell with lid
- Höhe:45 mm
- Seq:03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.