AuftragsverfolgungKontakt
Software für Spektrometer | Avantor
Software für Spektrometer
Datrys™ Software, Ultrospec™ 7000/8000/9000
Artikelnr. 634-0892
Anbieter:   BIOCHROM
Software für Spektrometer
Artikelnr. 634-0892
Anbieter:  BIOCHROM
Software für Spektrometer
Datrys™ Software, Ultrospec™ 7000/8000/9000
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die Datrys Software wird in verschiedenen Modulen geliefert, um die Anwendungsanforderungen verschiedener Kundengruppen zu erfüllen, und bietet einfache Erweiterungsmöglichkeiten, falls sich Ihre Anforderungen ändern sollten.
  • Datrys (standard) software for routine measurement analysis and PC control
  • Datrys Lite software for quick read, fast scanning and PC control
  • Datrys Life Science software for nucleic acids, proteins and cell density measurement analysis and PC control
  • Datrys CFR software supports 21 cfr part 11 compatibility, routine measurement analysis and PC control
For many users, having an external PC to control their spectrophotometer and manipulate data, gives them the ultimate in flexibility and control. Whether looking for small differences in multiple spectral overlays, carrying out post-run manipulations on large numbers of samples, Datrys software has the flexibility to work in the way you want.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Datrys™ Software
  • Seq:
    01
  • Für:
    Ultrospec™ 7000/8000/9000
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.